Få mere at vide
Fisherbrand™ Ravfarvet bred mund ligesidede glaskrukker med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7144758 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
120 mL
240 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Artikelnummer. 16114587
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rav USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Designet uden skuldre for maksimal opbevaringskapacitet. Bred mund for nem fyldning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) ydre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 40 mm
Til brug med (applikation) Jordprøveudtagning og miljøanvendelser
Inkluderer Kasket
Materiale Glas
Mængde 24
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 58-400
Certificeringer/compliance USP Type III Soda Lime Glass Wide Mouth Design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 69 mm
Produkttype Ligesidet krukke
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 58-400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Lukketype Kasket