Få mere at vide
Fisherbrand™ Ravfarvet bred mund ligesidede glaskrukker med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. 16114587 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
120 mL
240 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16114587 120 mL Pakke med 24
16104487 240 mL Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16114587
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rav USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Designet uden skuldre for maksimal opbevaringskapacitet. Bred mund for nem fyldning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) ydre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 40 mm
Til brug med (applikation) Jordprøveudtagning og miljøanvendelser
Inkluderer Kasket
Materiale Glas
Mængde 24
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 58-400
Lukning inkluderet Ja
Uddannet No
Mund Brede
Højde (metrisk) 69 mm
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 58 to 400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Lukketype Kasket
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance USP Type III Soda Lime Glass Wide Mouth Design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
Engangs Reusable
Produkttype Ligesidet krukke