Få mere at vide
Fisherbrand™ Ravfarvet bred mund ligesidede glaskrukker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 67 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 61 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer |
| Inkluderer | Kasket |
| Højde (metrisk) med lukning | 92 mm |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 12 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |