Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker uden låg
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 950 mL |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 40 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 36 |
| Halsfinish | 53-400 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 178 mm |
| Vis mere |