Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer-glasflasker med hvide polypropylenhætter er ideelle til opbevaring af lysfølsomme prøver eller tørre pulvere.
Brand:  Fisherbrand™ FB02911434A
265.50 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24366" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16144357
  • 321.36 DKK / Pakke med 24
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Har en bred åbning for at gøre dem til den ideelle universalflaske til faste stoffer
  • Ravfarven filtrerer ultraviolette bølgelængder fra, hvilket gør ravpakkerne ideelle til lysfølsomme faste stoffer
  • Ravpakker er de klassiske vitaminflasker og bruges ofte i farmaceutisk emballage
  • Nem overførsel af indhold
  • God slagstyrke og smidighed
  • Kapsler kan omsmeltes, efter de er dannet
  • Foringen er lavet af en vinylbelægning påført højdensitets polyethylenbelagt papir og derefter lamineret til papirmasseplader
Tekniske data
Tekniske data
120 mL
35 mm
98 mm
24
38-400
Brede
Pakningsflaske med bred mund
Polypropylen
54 mm
Ravgul
25 mm
Glas (type 3)
Hvid
Ja
95 mm
Papirmasse/vinyl
38-400 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med hvide polypropylenhætter > Kapacitet: 120 ml