Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med hvide polypropylenhætter
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer-glasflasker med hvide polypropylenhætter er ideelle til opbevaring af lysfølsomme prøver eller tørre pulvere.
Brand: Fisherbrand™ FB02911452A
607.54 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Har en bred åbning for at gøre dem til den ideelle universalflaske til faste stoffer
- Ravfarven filtrerer ultraviolette bølgelængder fra, hvilket gør ravpakkerne ideelle til lysfølsomme faste stoffer
- Ravpakker er de klassiske vitaminflasker og bruges ofte i farmaceutisk emballage
- Nem overførsel af indhold
- God slagstyrke og smidighed
- Kapsler kan omsmeltes, efter de er dannet
- Foringen er lavet af en vinylbelægning påført højdensitets polyethylenbelagt papir og derefter lamineret til papirmasseplader
Tekniske data
950 mL | |
50 mm | |
181 mm | |
36 | |
53-400 | |
Brede | |
Pakningsflaske med bred mund | |
Polypropylen | |
99 mm |
Ravgul | |
40 mm | |
Glas (type 3) | |
Hvid | |
Ja | |
178 mm | |
Papirmasse/vinyl | |
53-400 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med hvide polypropylenhætter > Kapacitet: 950 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion