Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Beskrivelse
- Har en bred åbning for at gøre dem til den ideelle universalflaske til faste stoffer
- Ravfarven filtrerer ultraviolette bølgelængder fra, hvilket gør ravpakkerne ideelle til lysfølsomme faste stoffer
- Ravpakker er de klassiske vitaminflasker og bruges ofte i farmaceutisk emballage
- Nem overførsel af indhold
- God slagstyrke og smidighed
- Kapsler kan omsmeltes, efter de er dannet
- Foringen er lavet af en vinylbelægning påført højdensitets polyethylenbelagt papir og derefter lamineret til papirmasseplader
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 20 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 78 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 24 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 33-400 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |