Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med sorte phenolhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7144760 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 16164367
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rav, USP Type III soda-lime glas ideel til opbevaring af lysfølsomme prøver eller tørre pulvere. Nem fjernelse af indhold
  • Har en bred åbning, hvilket gør dem ideelle til generel brug
  • Ravfarven filtrerer ultraviolette bølgelængder fra og kan bruges til lysfølsomme faste stoffer
  • Klassiske vitaminflasker til farmaceutisk emballage
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Farve Ravgul
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Lukningsfarve Sort
Halsfinish 38-400
Lukning inkluderet Ja
Lukke liner Polyethylen kegle
Lukningsmateriale Fenol