Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med sorte phenolhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16164367 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
16164367 120 mL -
16144367 30 mL -
16154367 60 mL Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16164367
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rav, USP Type III soda-lime glas ideel til opbevaring af lysfølsomme prøver eller tørre pulvere. Nem fjernelse af indhold
  • Har en bred åbning, hvilket gør dem ideelle til generel brug
  • Ravfarven filtrerer ultraviolette bølgelængder fra og kan bruges til lysfølsomme faste stoffer
  • Klassiske vitaminflasker til farmaceutisk emballage
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Farve Ravgul
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Lukningsfarve Sort
Halsfinish 38-400
Lukning inkluderet Ja
Lukke liner Polyethylen kegle
Lukningsmateriale Fenol