Få mere at vide
FISHERBRAND™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med sorte phenolhætter
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 20 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 24 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukningsfarve | Sort |
| Halsfinish | 33-400 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |