Få mere at vide
FISHERBRAND™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med sorte phenolhætter
Artikelnummer. 16144367 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16144367 30 mL -
16164367 120 mL -
16154367 60 mL Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16144367
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rav, USP Type III soda-lime glas ideel til opbevaring af lysfølsomme prøver eller tørre pulvere. Nem fjernelse af indhold
  • Har en bred åbning, hvilket gør dem ideelle til generel brug
  • Ravfarven filtrerer ultraviolette bølgelængder fra og kan bruges til lysfølsomme faste stoffer
  • Klassiske vitaminflasker til farmaceutisk emballage
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) ydre hals 25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 16 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Sort
Halsfinish 28-400
Lukning inkluderet Ja
Uddannet No
Mund Brede
Højde (metrisk) 65 mm
Lukke liner Polyethylen kegle
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 28-400 mm
Diameter (metrisk) 36 mm
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Form Round
Produkttype Pakningsflaske med bred mund