Få mere at vide
BRAND™ Rav reservoirflaske
Artikelnummer. 10141871 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10141871
Brand: BRAND™ 127065
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rav reservoirflaske designet til brug med automatiske buretter.
  • Uden hoved
  • Smal mund
  • Inkluderer rørbøsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype Ikke inkluderet
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Længde (metrisk) 20.5 cm
Materiale Sodavand Lime glas
Højde (metrisk) 16 cm
Inkluderer Uden hoved
Standard konusled NS 29/32
Type Reservoirflaske