Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Ravfarvede VOA-glashætteglas med lukket tophætte
Artikelnummer. p-4526470
Volumen (metrisk):
20 mL
40 ml
Niveau:
Bearbejdet
Certified
Uforarbejdet
Artikelnummer. 31337340
Brand: Thermo Scientific™ C1460040
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse ravgule hætteglas med lukkede hætter til EPA flygtige organiske analyser (VOA), når en gennemborelig septa lukning ikke er nødvendig.
Thermo Scientific™ Ravfarvede VOA-glashætteglas med lukket hætte er designet til EPA flygtige organiske analyser (VOA), når der ikke er behov for en gennemborelig septa-lukning. Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, behandlet på samme måde som de certificerede hætteglas, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
Features:
  • Amber color protects light-sensitive analytes from breakdown
  • Choose from 20mL or 40mL sizes
  • Closed-top white polypropylene cap with PTFE-faced silicone liner bonded to the cap for a secure seal
  • Directly compatible with automation
  • Closures assembled to vials
Conduct applications accurately with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Graduated Cylinders, which feature generous pour spouts, molded-in graduations and a large blue base. There is no meniscus to confuse readings, eliminating guesswork; the cylinders can be chemically sterilized and are suitable for food and beverage use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt I-Chem 40mL Vial amber closed top unprocessed
Materiale (liner) PTFE-faced Silicone
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 in.
Farve Amber
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Glass (Type 1)
Sterilitet Sterile
Volumen (metrisk) 40 ml
Højde (engelsk) 3.75 in.
Niveau Uforarbejdet
nr. pr. sag 72
Udskiftning af lukning B267-2414UBB
Volumen (engelsk) 1 oz.
Bind (engelsk) Brim 1.5 oz.
Volumen (metrisk) Rand 44 mL
Volumen (metrisk) i alt 40 mL
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Closed Cap with Silicone Liner
Højde (metrisk) 95 mm
Mængde 72 Cs.
Certificeringer/compliance None
Type Vial
Lukkestørrelse 24-414
Til brug med (udstyr) Volatile Organic Analysis
Vis mere Vis mindre
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt