Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Ravfarvede VOA-glashætteglas med lukket tophætte
Artikelnummer. 31337340
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 mL
40 ml
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Ubehandlet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Niveau
31337340 40 ml Ubehandlet
15454373 40 ml Bearbejdet
16636045 20 mL Certificeret
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31337340 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C1460040
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Brug disse ravgule hætteglas med lukkede hætter til EPA flygtige organiske analyser (VOA), når en gennemborelig septa lukning ikke er nødvendig.
Thermo Scientific™ Ravfarvede VOA-glashætteglas med lukket hætte er designet til EPA flygtige organiske analyser (VOA), når der ikke er behov for en gennemborelig septa-lukning. Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, behandlet på samme måde som de certificerede hætteglas, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
Funktioner:
  • Ravfarve beskytter lysfølsomme analyter mod nedbrydning
  • Vælg mellem 20 ml eller 40 ml størrelser
  • Lukket top hvid polypropylen-hætte med PTFE-belagt silikoneforing bundet til hætten for en sikker forsegling
  • Direkte kompatibel med automatisering
  • Lukninger samlet til ampuller
Udfør applikationer præcist med Thermo Scientific™ Nalgene™ polypropylengraderede cylindre, som har generøse hældningstudder, indstøbte graderinger og en stor blå bund. Der er ingen menisk til at forvirre læsninger, hvilket eliminerer gætteri; Cylindrene kan steriliseres kemisk og er velegnede til mad- og drikkevarer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oversigt I-Chem 40 ml Hætteglas rav, lukket top, ubehandlet
Materiale (liner) PTFE-belagt silikone
Diameter (engelsk) Ydre 1,1 tommer
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Glas (Type 1)
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 40 ml
Højde (engelsk) 3,75 tommer
Niveau Ubehandlet
nr. pr. sag 72
Udskiftning af lukning B267-2414UBB
Volumen (engelsk) 1 oz.
Bind (engelsk) Brim 1,5 oz.
Volumen (metrisk) Rand 44 mL
Volumen (metrisk) i alt 40 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Lukket hætte med silikoneforing
Mængde 72 Cs.
Lukkestørrelse 24-414
Til brug med (udstyr) Flygtig organisk analyse
Certificeringer/compliance Ingen
Højde (metrisk) 95 mm
Produkttype Hætteglas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.