Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Ravfarvede VOA-glashætteglas med lukket tophætte
Artikelnummer. 15454373
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 mL
40 ml
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Ubehandlet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Niveau
15454373 40 ml Bearbejdet
31337340 40 ml Ubehandlet
16636045 20 mL Certificeret
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15454373 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C2460040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 DKK
    1237.61 DKK / Pakke med 72
    Spare 467.39 DKK
    27% Slukket
På lager
Brug disse ravgule hætteglas med lukkede hætter til EPA flygtige organiske analyser (VOA), når en gennemborelig septa lukning ikke er nødvendig.
Thermo Scientific™ Ravfarvede VOA-glashætteglas med lukket hætte er designet til EPA flygtige organiske analyser (VOA), når der ikke er behov for en gennemborelig septa-lukning. Tilgængelig Certificeret til at opfylde EPA-præstationsbaserede specifikationer for flygtige organiske analyser, behandlet på samme måde som de certificerede hætteglas, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
Funktioner:
  • Ravfarven beskytter lysfølsomme analytter mod nedbrydning
  • Vælg mellem 20 ml eller 40 ml størrelser
  • Hvid polypropylenhætte med lukket top med PTFE-beklædt silikoneforing bundet til hætten for en sikker forsegling
  • Direkte kompatibel med automatisering
  • Lukninger samlet til hætteglas
Gennemfør ansøgninger nøjagtigt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Graduerede cylindre af polypropylen, som har generøse hældetude, indstøbte gradueringer og en stor blå bund. Der er ingen menisk til at forvirre aflæsninger, hvilket eliminerer gætværk; cylindrene kan steriliseres kemisk og er velegnede til mad og drikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt I-Chem 40mL hætteglas ravfarvet lukket top behandlet
Materiale (liner) PTFE-belagt silikone
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Glas (type 1)
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 40 ml
Højde (engelsk) 3,75 tommer.
Niveau Bearbejdet
nr. pr. sag 72
Udskiftning af lukning B267-2414UBB
Volumen (engelsk) 1 oz.
Bind (engelsk) Brim 1,5 oz.
Volumen (metrisk) Rand 44 mL
Volumen (metrisk) i alt 40 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Lukket hætte med silikoneforing
Mængde 72 Cs.
Lukkestørrelse 24-414
Til brug med (udstyr) Flygtig organisk analyse
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede hætteglas opfylder eller overgår EPA's præstationsbaserede standarder for flygtige organiske og
Højde (metrisk) 95 mm
Produkttype Hætteglas