Få mere at vide
BRAND™ Amber USP Measuring Flask
Artikelnummer. 15376379 Shop alle Brand produkter
:
Capacity (Metric): 500 mL
Artikelnummer. 15376379
Brand: BRAND™ 957470
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
With glass stopper
  • Boro 3.3
  • To DIN EN ISO 1042
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • With USP batch certificate
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Lukningsmateriale Glass
    Farve Amber
    Kapacitet (metrisk) 500 mL
    Materiale Borosilicate Glass (3.3)
    Sokkelled Ground Joint NS 19/26
    Klasse A