Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda lime glasflaske med 28 mm monteret lukning, rav
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 40
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Farve | Amber |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 51.6 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Hals-id (metrisk) | 28mm |
| nr. pr. pakke | 20Pack |
| Mængde | 20 Pack |
| Lukningsfarve | White |
| Liner materiale | LDPE |
| Nominel kapacitet | 150mL |
| Vis mere |