Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda lime glasflaske med 28 mm monteret lukning, rav
Artikelnummer. 12880944 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 40
Artikelnummer. 12880944
Brug Fisherbrand™ Soda lime glasflaske med 28 mm monteret lukning, rav i laboratoriet til at opbevare og manipulere laboratoriemedier til eksperimentering.
  • Tamper evident vistop closure with polycone liner
  • ISO certified
  • Amber soda lime glass
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Amber
Diameter (metrisk) Indvendig 46 mm
Materiale Glass (Type 3)
Hals-id (metrisk) 28mm
nr. pr. pakke 20Pack
Mængde 20 Pack
Lukningsfarve White
Liner materiale LDPE
Nominel kapacitet 100mL
Certificeringer/compliance ISO
Lukning inkluderet Yes
Form Round
Højde (metrisk) 105 mm
Produkttype Amber Bottle
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (metrisk) 46 mm