Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda lime glasflaske med 28 mm monteret lukning, rav
Artikelnummer. 12820954 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 40
Artikelnummer. 12820954
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Fisherbrand™ Soda lime glasflaske med 28 mm monteret lukning, rav i laboratoriet til at opbevare og manipulere laboratoriemedier til eksperimentering.
  • Forfalskning af vistop lukning med polycone liner
  • ISO certificeret
  • Amber soda lime glas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Indvendig 97.5 mm
Materiale Glas (type 3)
Hals-id (metrisk) 28mm
nr. pr. pakke Pakke med 10 stk.
Mængde Pakke med 10 stk.
Lukningsfarve Hvid
Liner materiale LDPE
Nominel kapacitet 1000mL
Certificeringer/compliance ISO
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 215.6 mm
Produkttype Laboratorieflaske
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (metrisk) 97.5 mm