Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda lime glasflaske med 28 mm monteret lukning, rav
Artikelnummer. 12810954 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 40
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12810954 500 mL Pakke med 10
11367114 30 mL Pakke med 40
11377114 60 mL Pakke med 40
12880944 100 mL Pakke med 20
12890944 150 mL Pakke med 20
12800954 250 mL Pakke med 20
12820954 1000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 12810954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 DKK
    108.88 DKK / Pakke med 10
    Spare 3.12 DKK
    2% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
Brug Fisherbrand™ Soda lime glasflaske med 28 mm monteret lukning, rav i laboratoriet til at opbevare og manipulere laboratoriemedier til eksperimentering.
  • Forfalskning af vistop lukning med polycone liner
  • ISO certificeret
  • Amber soda lime glas
Specifications
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Indvendig 97.5 mm
Materiale Glas (type 3)
Hals-id (metrisk) 28mm
nr. pr. pakke Pakke med 10 stk.
Mængde Pakke med 10 stk.
Lukningsfarve Hvid
Liner materiale LDPE
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 215.6 mm
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (metrisk) 97.5 mm
Form Rund
Certificeringer/compliance ISO
Produkttype Laboratorieflaske