Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda lime glasflaske med 28 mm monteret lukning, rav
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterSpecifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 62 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Hals-id (metrisk) | 28mm |
| nr. pr. pakke | 20 Pakke |
| Mængde | 20 Pakke |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Liner materiale | LDPE |
| Nominel kapacitet | 250mL |
| Show More |