Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Soda Lime glasflaske med tilspidset lukning
Artikelnummer. 12850944 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12850944 15 mL Pakke med 40
1 options
Artikelnummer. 12850944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.08 DKK
    142.58 DKK / Pakke med 40
    Spare 72.50 DKK
    33% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Type 3 alfaflaske af glas PP28mm monteret med tamper evident hætte.
  • ISO rækkevidde for væsker.
  • Monteret hvid polypropylen tamper evident vistop lukning og polycone liner.
  • Ravgul
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Indvendig 33 mm
Fyld volumenområde 22mL
Materiale Soda lime glas
Hals-id (metrisk) 28mm
nr. pr. pakke 40 Pakke
Mængde 40 Pakke
Skrue materiale Polypropylen
Lukningsfarve Hvid
Liner materiale Polykegle
Nominel kapacitet 15mL
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 52 mm
Lukke liner Polykegle
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 33 mm
Lukketype Tilspidsning
Form Rund
Produkttype Alpha flaske