Få mere at vide
Fisherbrand™ Sodavand Lime glasflaske med monteret skruetop, rav
Artikelnummer. 12830944 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12830944 500 mL Pakke med 10
12337128 60 mL Pakke med 40
12347128 100 mL Pakke med 20
12810944 150 mL Pakke med 20
10542433 250 mL Pakke med 20
10595924 1000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 12830944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00 DKK
    112.42 DKK / Pakke med 10
    Spare 3.58 DKK
    3% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Add to basket
Add to basket
Brug Fisherbrand™ Soda lime glasflaske med monteret skruetop, rav i laboratoriet som en utilitaristisk flaske til laboratoriemedier, herunder faste stoffer og væsker. Flasken har en manipulationssikker lukning.
  • Hvid polypropylen manipulationssikker lukning og polykeglefor
  • Amber soda lime glas Type 3
  • ISO certificeret
Specifications
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Indvendig 97.5 mm
Materiale Soda lime glas
Hals-id (metrisk) 28mm
nr. pr. pakke Pakke med 10 stk.
Mængde Pakke med 10 stk.
Skrue materiale Polypropylen
Lukningsfarve Hvid
Liner materiale Polykegle
Certificeringer/compliance ISO
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 215.6 mm
Produkttype Laboratorieflaske
Lukke liner Polypropylen/SOR
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 97.5 mm
Lukketype Skruelåg