Få mere at vide
Fisherbrand™ Sodavand Lime glasflaske med monteret skruetop, rav
Brug Fisherbrand™ Soda lime glasflaske med monteret skruetop, rav i laboratoriet som en utilitaristisk flaske til laboratoriemedier, herunder faste stoffer og væsker. Flasken har en manipulationssikker lukning.
Brand: Fisherbrand™ 52444A3FU
Beskrivelse
- White polypropylene tamper-evident closure and polycone liner
- Amber soda lime glass Type 3
- ISO certified
Tekniske data
150 mL | |
51.6 mm | |
28mm | |
20 Pack | |
White | |
ISO | |
Round | |
Screw Neck Bottle | |
Polypropylene | |
Screw Cap |
Amber | |
Soda Lime Glass | |
20Pack | |
Polypropylene | |
Polycone | |
Yes | |
123 mm | |
Polypropylene/SOR | |
51.6 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Filstørrelse: 66.4 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Sodavand Lime glasflaske med monteret skruetop, rav > Capacity: 150mL
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion