Få mere at vide
Fisherbrand™ Sodavand Lime glasflaske med monteret skruetop, rav
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 38.6 mm |
| Materiale | Soda lime glas |
| Hals-id (metrisk) | 28mm |
| nr. pr. pakke | 40 Pakke |
| Mængde | 40 Pakke |
| Skrue materiale | Polypropylen |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Liner materiale | Polykegle |
| Vis mere |