Få mere at vide
Vitlab™ Ravfarvet rundhalset reservoirflaske
Artikelnummer. 10755003
Kapacitet (metrisk):
2500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10755003
Brand: Vitlab™ 1671510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Behold Vitlab™ Amber Round Neck Reservoir Flaske i nærheden i laboratoriet til dispensering og opbevaring af væsker.
  • Ethylenacrylatbelægning for øget sikkerhed
  • Skruelåg
  • Plastbelægning reducerer markant farlig glassplinter under brud
  • 'Maksimal arbejdstemperatur for coatede flasker er 80° C.
  • Bevar belægningen ved ikke at rengøre ved temperaturer over 60 graderº C.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2500 mL
Belægning Plast
Farve Ravgul
Materiale Soda lime glas
Maks. Temperatur (metrisk) 80 °C
Emballage 1 hver
Mængde 1 hver
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Produkttype Reservoirflaske