Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Ravfarvede rundbundskolber med konisk slebet samling
Artikelnummer. 11842552
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11842552 500 mL
1 options
Artikelnummer. 11842552 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 03003158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6660.00 DKK
    5626.95 DKK / Pakke med 10
    Spare 1033.05 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
DURAN™ glaskolbe med konisk slebet samling
  • Ifølge DIN EN ISO 4797 og udover standard
  • Med inskriptionslabel
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4797
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
nr. pr. pakke 10
Sokkelled 29/32
Diameter (metrisk) Udvendig 105 mm