Få mere at vide
Glassco Rav-reagensflaske, skruedæksel
Beskrivelse
- Ravgule reagensflasker med GL-45 skruelåg og hældningsring.
- Kapaciteten spænder fra 100 ml til 2L.
- Fremstillet af 3,3 Boro-glas.
- Overholder DIN/ISO 4796-standarder.
- Autoklaverbar polypropylen-skruehætte.
- Polypropylen drypfri hældningsring.
- Klar skala for graduering og stort bedømmelsesområde.
- Flasker kan autoklaveres og steriliseres.
- Tåler høje temperaturer.
- Meget modstandsdygtig over for kemikalier og høj mekanisk styrke.
- Printet med en retrace-kode.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Farve | Ravgul |
| Inkluderer | Trykt med Retrace-kode |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Mængde | 10/Pk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Smal |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |
| Vis mere |