Få mere at vide
SI Analytics™ Ravgul reagensflaske
Artikelnummer. 15363455 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15363455 1 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15363455 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285220590
På lager
SI Analytics™ Amber Reagent Bottle er et tilbehør til brug med Titronic™ 300.
  • Ravgul
  • Holder op til 1 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Type Reagensflaske
Volumen (metrisk) 1 l