Indeholder
Ravgul polypropylen skruelåg
Beskyt lysfølsomme materialer under prøveudtagning, forsendelse eller opbevaring
- Rav polyethylen med høj densitet
- Fås i forskellige kapaciteter
Fisherbrand HDPE-beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
Overholdelse
Mød USA Farmakopé 661 (Beholdere, lystransmission).
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | HDPE |
| Halsfinish | 24-400 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 24-400 mm |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |