Få mere at vide
Fisherbrand™ Ravfarvede HDPE-flasker med smal mund
Artikelnummer. 11937944 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
24-400
28-400
38-430
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Halsfinish unitSize
11937944 125 mL 24-400 Pakke med 72
11947944 250 mL 24-400 Pakke med 72
11947924 500 mL 28-400 Pakke med 48
11927914 1000 mL 38-430 Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11937944
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Ravgul polypropylen skruelåg
Beskyt lysfølsomme materialer under prøveudtagning, forsendelse eller opbevaring
  • Rav polyethylen med høj densitet
  • Fås i forskellige kapaciteter
Fisherbrand HDPE-beholdere kan bruges til langtidsopbevaring, men direkte UV-eksponering bør undgås.
Overholdelse
Mød USA Farmakopé 661 (Beholdere, lystransmission).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4,2 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4,2 oz.
Farve Ravgul
Materiale HDPE
Halsfinish 24-400
Certificeringer/compliance US Pharmacopoeia 661
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24-400 mm
Lukketype Skruelåg