Få mere at vide
Azpack™ Amber glas med bred hals pulverflasker med sort urinstof skruelåg
Artikelnummer. 12327148
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
63/R3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
12327148 60 mL 38/R3 Pakke med 40
11358023 15 mL 28/R3 Pakke med 40
12317148 30 mL 33/R3 Pakke med 40
11368023 100 mL 38/R3 Pakke med 40
12347148 125 mL 38/R3 Pakke med 40
12367148 250 mL 48/R3 Pakke med 20
12387148 500 mL 58/R3 Pakke med 20
12397148 1000 mL 63/R3 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12327148 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12327148
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse flasker til generelle opbevaringsapplikationer. Azpack™ Ravfarvet glas pulverflasker med bred hals med sort urinstofskruelåg giver beskyttelse til lysfølsomme væsker.
  • Konstrueret af ravfarvet soda lime glas
  • Inkluderer sort urea skruelåg lukning
  • Lukning foret med træmassebelagt steran (PVDC)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Ravgul
Materiale Soda lime glas
Mængde 40/PK
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 78 mm
Lukke liner Træmassebelagt PVDC
Lukningsmateriale Urinstof
Lukkestørrelse 38/R3
Diameter (metrisk) 45 mm
Lukketype Skruelåg