Få mere at vide
Azpack™ Amber glas med bred hals pulverflasker med sort urinstof skruelåg
Artikelnummer. 11358023
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
63/R3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
11358023 15 mL 28/R3 Pakke med 40
12317148 30 mL 33/R3 Pakke med 40
12327148 60 mL 38/R3 Pakke med 40
11368023 100 mL 38/R3 Pakke med 40
12347148 125 mL 38/R3 Pakke med 40
12367148 250 mL 48/R3 Pakke med 20
12387148 500 mL 58/R3 Pakke med 20
12397148 1000 mL 63/R3 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11358023 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 11358023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00 DKK
    268.12 DKK / Pakke med 40
    Spare 38.88 DKK
    12% Slukket
Afficher toutes les promotions
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Brug disse flasker til generelle opbevaringsapplikationer. Azpack™ Ravfarvet glas pulverflasker med bred hals med sort urinstofskruelåg giver beskyttelse til lysfølsomme væsker.
  • Konstrueret af ravfarvet soda lime glas
  • Inkluderer sort urea skruelåg lukning
  • Lukning foret med træmassebelagt steran (PVDC)
Spécification
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Farve Ravgul
Materiale Soda lime glas
Mængde 40/PK
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 55 mm
Lukke liner Træmassebelagt PVDC
Lukningsmateriale Urinstof
Lukkestørrelse 28/R3
Diameter (metrisk) 33 mm
Lukketype Skruelåg
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.