Få mere at vide
Karl Hecht™ Ravfarvede glasprøvehætteglas med Snap-Cap
Volumen (metrisk):
10 mL
25 mL
30 mL
Beskrivelse
- Flad bund
- Med rullet fælg
- Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 22 mm |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukketype | Snap Cap |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Mængde | 200/Pk. |
| Type | Prøvehætteglas |