Få mere at vide
Karl Hecht™ Ravfarvede glasprøvehætteglas med Snap-Cap
Volumen (metrisk):
10 mL
25 mL
30 mL
Beskrivning
- Flad bund
- Med rullet fælg
- Fås i en række kapaciteter
Specifikationer
Specifikationer
| Lukningsfarve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 28 mm |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 30 mL |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukketype | Snap Cap |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
| Mængde | 200/Pk. |
| Type | Prøvehætteglas |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering