Få mere at vide
Fisherbrand™ Skræddersyet rensede Amber Boston runde flasker
Artikelnummer. p-8002012 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Artikelnummer. 11744289
Ideal storage for solvents, chemicals and samples. Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Boston Round Bottles are manufactured from amber colored soda glass.
  • Narrow mouth
  • Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
  • With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2.02 oz.
Rengøringsprocedure USP purified Water
Farve Amber
Materiale Glass
Mængde 24/PK.
Lukningsfarve White
Liner materiale PTFE
Lukning inkluderet Yes
Mund Wide
Form Round
Produkttype Boston Round Bottle
Lukke liner Polyethylene
Lukningsmateriale PTFE
Lukkestørrelse 20-400 mm
Lukketype Screw Cap