Få mere at vide
Fisherbrand™ Skræddersyet rensede Amber Boston runde flasker
Artikelnummer. 13127474 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Artikelnummer. 13127474
Ideal storage for solvents, chemicals and samples. Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Boston Round Bottles are manufactured from amber colored soda glass.
  • Smal mund
  • Forrenset for synlige partikler ved hjælp af deioniseret vand
  • Med hvid polypropylenhætte med PTFE-beklædt polyethylen-opskummet foring
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Rengøringsprocedure USP renset vand
Farve Ravgul
Materiale Glas
Længde (metrisk) 50mm
Mængde 12/PK.
Lukningsfarve Hvid
Liner materiale PTFE
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Produkttype Boston rund flaske
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale PTFE
Lukkestørrelse 28-400 mm
Lukketype Skruelåg