Få mere at vide
VITLAB™ Ravglas reservoirflaske, firkantet
Artikelnummer. 10365422
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10365422 1000 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10365422 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 1671500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 DKK
    131.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.03 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Mål volumen med Vitlab™ Ravglas reservoirflaske, firkantet. Det er et vigtigt stykke glas til dine laboratoriebehov.
  • Firkant
  • Ravgul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Belægning Ethylenacrylat
Farve Ravgul
Til brug med (applikation) Til volumenmåling
Inkluderer Skruelåg
Materiale Glas
Maks. Temperatur (metrisk) 80 °C
nr. pr. pakke 1 Hver
Driftstemperatur 80 °C
Mængde 1 Hver
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 223 mm
Diameter (metrisk) 96 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Firkant
Produkttype Firkantet reservoirflaske