Få mere at vide
Azpack™ Ravfarvet glas Winchester-flasker med smal hals med sorte polykeglehætter
Artikelnummer. 12367118
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
50 mL
100 mL
120 mL
150 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Lukkestørrelse:
20/R3
24/R3
31/R6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 20
Pakke med 40
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
12367118 500 mL 31/R6 Pakke med 10
12307118 15 mL 20/R3 Pakke med 40
12317118 30 mL 20/R3 Pakke med 40
12327118 50 mL 24/R3 Pakke med 40
12337118 100 mL 24/R3 Pakke med 20
12347118 120 mL 24/R3 Pakke med 20
12357118 150 mL 24/R3 Pakke med 20
12377118 1000 mL 31/R6 Pakke med 10
12397118 2500 mL 31/R6 Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12367118 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12367118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00 DKK
    248.32 DKK / Pakke med 10
    Spare 25.68 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Konstrueret af soda lime glas. Azpack™ Ravfarvet glas Winchester-flasker med smal hals med sorte polycone-hætter beskytter lysfølsomme væsker.
  • Amber soda lime glas
  • Inkluderer sort polyethylen keglehætte
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Ravgul
Materiale Soda lime glas
Mængde 10/PK
Bredde (metrisk) 82mm
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 188 mm
Lukke liner Polyethylen kegle
Lukningsmateriale Urinstof
Lukkestørrelse 31/R6
Lukketype Skruelåg