Få mere at vide
Karl Hecht™ Ravfarvet glasflaske med glasprop
Beskrivelse
- Ravfarvet for at beskytte lysfølsomt indhold
- Med glasprop
- Smal hals
- Fugestørrelse 19/26
- Kapacitet på 250 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Ravgul |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af lysfølsomme medier |
| Inkluderer | Lukning |
| Materiale | Glas |
| Standard konusled | 19/26 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Glas |
| Produkttype | Opbevaringsflaske |