Få mere at vide
Gravis Ravfarvede glasflasker med bred hals
Beskrivelse
- Ravfarvet glas
- Fenolisk skruelåg
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 72 Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Brede |
| Form | Rund |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |
| Vis mere |