Få mere at vide
Neville and More™ Ravfarvet alfa-glasflaske med manipulationssikker låg, 150 ml
Beskrivelse
- 28 mm hals
- Hvid, LDPE-foret hætte
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 1 flaske |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Gevind |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |
| Lukke liner | PTFE/polyethylenskum |
| Vis mere |