Learn More
Wheaton™ Type 1 diagnostiske ravfarvede glashætteglas
Shop All Wheaton Science Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisk):
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 130
Pakke med 154
Pakke med 320
Pakke med 99
Specifications
Specifications
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til frysetørringsapplikationer, alle diagnostiske og farmaceutiske applikationer |
| Hals stil | Skrue |
| Stil | Rørformet |
| Trådstil | Skrue |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Højde (metrisk) | 63 mm |
| Show More |