Få mere at vide
Wheaton™ Type 1 diagnostiske ravfarvede glashætteglas
Artikelnummer. 14873582 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 130
Pakke med 154
Pakke med 320
Pakke med 99
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
14873582 10 ml Pakke med 154
14893582 25 ml Pakke med 99
14853582 3 ml Pakke med 320
14863582 5 ml Pakke med 320
14883582 20 ml Pakke med 130
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 14873582 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 102050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00 DKK
    559.46 DKK / Pakke med 154
    Spare 90.54 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende klarhed og dimensionel konsistens fra hætteglas til hætteglas på grund af rørformet design. Wheaton™ Type 1 diagnostiske ravfarvede glashætteglas er fremstillet ved hjælp af Type 1 neutralt glas, der overholder USP Type 1 krav til lystransmission for at beskytte lysfølsomme produkter.
  • To hættekonfigurationer tilgængelige - PP hætte og frysetør prop eller urea EPE foret hætte
  • Frysetørre propper viser meget lav fugtabsorption
  • Specielt designet bundradius tilføjer styrke til frysetørringsapplikationer
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 10 ml
Til brug med (applikation) Velegnet til frysetørringsapplikationer, alle diagnostiske og farmaceutiske applikationer
Hals stil Skrue
Stil Rørformet
Trådstil Skrue
Mængde 154/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 50 mm
Produkttype Diagnostisk ampulle