Få mere at vide
Wheaton™ Type 1 diagnostiske ravfarvede glashætteglas
Artikelnummer. 14863582 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 130
Pakke med 154
Pakke med 320
Pakke med 99
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
14863582 5 ml Pakke med 320
14873582 10 ml Pakke med 154
14893582 25 ml Pakke med 99
14853582 3 ml Pakke med 320
14883582 20 ml Pakke med 130
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 14863582 Supplier Wheaton™ Supplier No. 102030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 DKK
    706.21 DKK / Pakke med 320
    Spare 203.79 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
Giver fremragende klarhed og dimensionel konsistens fra hætteglas til hætteglas på grund af rørformet design. Wheaton™ Type 1 diagnostiske ravfarvede glashætteglas er fremstillet ved hjælp af Type 1 neutralt glas, der overholder USP Type 1 krav til lystransmission for at beskytte lysfølsomme produkter.
  • To hættekonfigurationer tilgængelige - PP hætte og frysetør prop eller urea EPE foret hætte
  • Frysetørre propper viser meget lav fugtabsorption
  • Specielt designet bundradius tilføjer styrke til frysetørringsapplikationer
Specifications
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 18 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 5 ml
Til brug med (applikation) Velegnet til frysetørringsapplikationer, alle diagnostiske og farmaceutiske applikationer
Hals stil Skrue
Stil Rørformet
Trådstil Skrue
Mængde 320/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 41 mm
Produkttype Diagnostisk ampulle