Få mere at vide
BRAND™ Rav koniske jordforbindelsestoppere
Artikelnummer. 15690479 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Størrelse:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15690479 NS 19/26 Hver
15660479 NS 10/19 Hver
15670479 NS 12/21 Hver
15680479 NS 14/23 Hver
15600489 NS 24/29 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15690479 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 144674
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Boro 3.3 slebet propper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Finslebet konisk fugestop
Mængde 1
Størrelse NS 19/26
Materiale Borosilikatglas