Learn More
Fisherbrand™ Amber Boston runde glasflasker uden låg
GREENER_CHOICE
Product Code. 16164507 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Unit Size:
Pakke med 60
Product Code. 16164507
Only null left
Add to basket
Add to basket
Type III soda-kalkglas er ideelt til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
  • Har smal skruehalsåbning, buede skuldre og en rund krop
  • Glas giver minimal kemisk interferens med indholdet
  • Ravfarven absorberer alle bølgelængder i det ultraviolette spektrum
  • Sikre integritet for langtidsopbevaring og beskyttelse af UV-følsomt indhold
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) ydre hals 18 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 10 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 288
Halsfinish 20-400
Lukning inkluderet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 94 mm
Produkttype Boston rund flaske
Lukkestørrelse 20-400 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.