Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Boston runde glasflasker uden låg
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 21 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 13 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 108 |
| Halsfinish | 24-400 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Mund | Smal |
| Show More |