Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Boston runde glasflasker uden låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16144507 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Artikelnummer. 16144507
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Type III soda-kalkglas er ideelt til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
  • Har smal skruehalsåbning, buede skuldre og en rund krop
  • Glas giver minimal kemisk interferens med indholdet
  • Ravfarven absorberer alle bølgelængder i det ultraviolette spektrum
  • Sikre integritet for langtidsopbevaring og beskyttelse af UV-følsomt indhold
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) ydre hals 20 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 12 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 160
Halsfinish 22-400
Lukning inkluderet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 112 mm
Produkttype Boston rund flaske
Lukkestørrelse 22-400 mm
Diameter (metrisk) 48 mm