Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Boston runde glasflasker uden låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16124507 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Artikelnummer. 16124507
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Type III soda-kalkglas er ideelt til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver
  • Har smal skruehalsåbning, buede skuldre og en rund krop
  • Glas giver minimal kemisk interferens med indholdet
  • Ravfarven absorberer alle bølgelængder i det ultraviolette spektrum
  • Sikre integritet for langtidsopbevaring og beskyttelse af UV-følsomt indhold
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 480 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) ydre hals 25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 16 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 60
Halsfinish 28-400
Lukning inkluderet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 168 mm
Produkttype Boston rund flaske
Lukkestørrelse 28-400 mm
Diameter (metrisk) 74 mm